Learn More
Nickel(II) carbonate (basic) hydrate, Ni 40% min, typically 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11359237
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Nickel Plating pH Adjuster, Catalysts, Ceramic Colors and Glazes
Nickel plating pH adjuster, catalysts, ceramic colors and glazes.Nickel(II) carbonate (basic) hydrate is used as a precursor to catalysts and in ceramic applications. It acts as an intermediate in the hydrometallurgical purification of nickel from its ores. It is also used in electroplating of nickel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 155775-31-8
Formula molecolare CH4Ni3O7
Molecular Weight (g/mol) 304.12
Numero MDL MFCD00016262
InChI Key ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo nickel 3+ ;carbonate;hydroxide;hydrate, nickel carbonate, basic hydrate trace metals basis
PubChem CID 86176052
IUPAC Name trinickel(2+) tetrahydroxide carbonate
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Ni++].[Ni++].[Ni++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel(II) carbonate (basic) hydrate
Colore Green
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 99.5% (metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 304.18 (Anhydrous)
Odore Odorless
Aspetto Green powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel(II) carbonate (basic) hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .