Learn More
Nickel(II) Carbonate, Basic, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 333.6°C |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 500 g |
Peso formulazione | 304.11g/mol |
Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Nickel (II) carbonate basic
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 1A
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H350i-Può provocare il cancro se inalato.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.