Learn More
Nickel(II) bromide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10096652
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13462-88-9
Formula molecolare Br2Ni
Molecular Weight (g/mol) 218.53
Numero MDL MFCD00011141
InChI Key IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo nickel bromide, nickel ii bromide, nickel dibromide, nickelous bromide, nickel bromide nibr2, nickel 2+ bromide, unii-41sgh8a2s6, nibr2, nickel ii bromide, anhydrous
PubChem CID 278492
IUPAC Name dibromonickel
SMILES [Ni](Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel(II) bromide
Punto di fusione 963.0°C
Colore Brown
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Formula lineare NiBr2
Fieser 04,351
Indice di Merck 15, 6587
Informazioni di solubilità Solubility in water: 567g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide, soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 218.53
Percent Purity 99%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel(II) bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.