Learn More
Nickel(II) bromide, 99% Codice prodotto.: 10096652
Nickel(II) bromide, 99%
Codice prodotto. p-3776972 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
10 g, Glass bottle, 10g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 10096652
Marca: Thermo Scientific Acros 203360100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13462-88-9 | Br2Ni | 218.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13462-88-9
Formula molecolare Br2Ni
Molecular Weight (g/mol) 218.53
Numero MDL MFCD00011141
InChI Key IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo nickel bromide, nickel ii bromide, nickel dibromide, nickelous bromide, nickel bromide nibr2, nickel 2+ bromide, unii-41sgh8a2s6, nibr2, nickel ii bromide, anhydrous
PubChem CID 278492
IUPAC Name dibromonickel
SMILES [Ni](Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel(II) bromide
Punto di fusione 963.0°C
Colore Brown
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Formula lineare NiBr2
Fieser 04,351
Indice di Merck 15, 6587
Informazioni di solubilità Solubility in water: 567g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide, soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 218.53
Percent Purity 99%
Imballaggio Glass bottle
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0428647 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/05/2025 Catalog Number203362500,203360100,203360500
Numero di lottoA0466508 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/10/2024 Catalog Number203362500,203360100,203360500
Numero di lottoA0449916 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number203362500,203360100,203360500
Numero di lottoA0403396 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number203362500,203360100,203360500
Numero di lottoA0409518 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number203362500,203360100,203360500
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel(II) bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Nickel(II) bromide, 99% >