Learn More
Acétate de nickel(II) tétrahydraté, Puratronic™, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11396927
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Acétate de nickel(II) tétrahydraté, Puratronic™, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11396927
25 g, 25g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11396927
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010813.14
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Demander un format en vrac ou personnalisé
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 6018-89-9 | C4H14NiO8 | 248.84 g/mol
It is used in electroplating, anodize coatings; textile dyeing mordant; Catalyst. Also, used in synthesis of polynuclear-nickel polyoxotungstate cluster compounds that are ideal for the design of molecular magnets.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6018-89-9
Formule moléculaire C4H14NiO8
Poids moléculaire (g/mol) 248.84
Numéro MDL MFCD00066973
Clé InChI OINIXPNQKAZCRL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nickel ii acetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate, nickel diacetate tetrahydrate, diacetatonickel tetrahydrate, nickelous acetate tetrahydrate, unii-6soa8l0560, acetic acid, nickel +2 salt, tetrahydrate, nickel 2+ diacetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate nickel and nickel compounds, acetic acid, nickel 2+ salt, tetrahydrate
CID PubChem 62601
Nom IUPAC nickel(2+);diacéate;térahydraté
SMILES O.O.O.O.[Ni++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) acetate tetrahydrate
Point de fusion (decomposition)
Couleur Vert
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Ni(CH3COO)2·4H2O
Numéro UN UN3077
Beilstein 3730764
Merck Index 14,6499
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol. Insoluble in diethyl ether,n-octanol.
Poids de la formule 248.84 (176.79 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic™
Odeur Light
Densité 1.744 g/mL
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Acétate de nickel(II) tétrahydraté, Puratronic™, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis