Learn More
Nickel(II) acetate hydrate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11366638
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Used in synthesis of polynuclear-nickel polyoxotungstate cluster compounds that are ideal for the design of molecular magnets .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6018-89-9
Formula molecolare C4H14NiO8
Molecular Weight (g/mol) 248.84
Numero MDL MFCD00066973
InChI Key OINIXPNQKAZCRL-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo nickel ii acetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate, nickel diacetate tetrahydrate, diacetatonickel tetrahydrate, nickelous acetate tetrahydrate, unii-6soa8l0560, acetic acid, nickel +2 salt, tetrahydrate, nickel 2+ diacetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate nickel and nickel compounds, acetic acid, nickel 2+ salt, tetrahydrate
PubChem CID 62601
IUPAC Name nickel(2+) diacetate tetrahydrate
SMILES O.O.O.O.[Ni++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel(II) acetate hydrate
Punto di fusione (decomposition)
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol
Peso formulazione 176.79 (Anhydrous)
Odore Light
Aspetto Green crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel(II) acetate hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nickel(II) acetate tetrahydrate