Learn More
Nickel Electro™ Nickel Round Bottom Evaporating Basin
Evaporate solutions with a round bottom nickel evaporating dish. Nickel Electro™ Nickel Evaporating Basin with Spout comes in various capacities to accommodate the volume of solution.
Marca:  Nickel Electro™ 717
Codice prodotto. 12747366
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Includes: CapacityMetric,DiameterMetric,HeightMetric
Requires : BottomShape,Material,dimProductType
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Crevice free
  • Round bottom
  • Non magnetic
  • Includes pouring spout
  • 99.6% nickel content
  • Supplied in standard packs of 5
Crevice free, round bottom, pouring spout
Specifica
Specifica
Round
Nickel
Evaporating Bowl
40 mm
90 mL
Round
Spout
80 mm