Learn More
Nickel Copper Iron Manganese rod, 1.27cm (0.5 in.) dia., Thermo Scientific™
126.00€ - 486.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | Nickel Copper Iron Manganese rod |
---|---|
Nota nome | 1.27cm (0.5 in.) dia., cold drawn stress relieved, ASTM B164 |
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso | Ni:Cu:Fe:Mn; 63:28 to 34:2.5 max:2 max wt% |
Numero MDL | MFCD02091727 |
Peso | ≈104g/10cm |
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Nickel Copper Iron Manganese rod | |
Ni:Cu:Fe:Mn; 63:28 to 34:2.5 max:2 max wt% | |
≈104g/10cm |
1.27cm (0.5 in.) dia., cold drawn stress relieved, ASTM B164 | |
MFCD02091727 | |
Rod |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H351-H317
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Nickel Copper Iron Manganese rod
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .