Learn More
Nickel Copper foil, alloy 400, 1.98mm (0.078 in.) thick, Thermo Scientific™
159.00€ - 550.74€
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel Copper foil, Alloy 400
Nota nome 1.98mm (0.078 in.) thick
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Ni:Cu; 67:33 wt%
Numero MDL MFCD00801098
Forma Foil
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15406805
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
045170.GT
150 x 150 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15416805
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
045170.HB
300 x 300 mm
550.74€
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Nickel Copper foil, Alloy 400
Ni:Cu; 67:33 wt%
Foil
1.98mm (0.078 in.) thick
MFCD00801098
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H351-H317
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures