Learn More
Nickel Copper foil, alloy 400, 1.6mm (0.062 in.) thick, Thermo Scientific™
196.98€ - 527.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | Nickel Copper foil, Alloy 400 |
---|---|
Nota nome | 1.6mm (0.062 in.) thick |
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso | Ni:Cu; 67:33 wt% |
Numero MDL | MFCD00801098 |
Forma | Foil |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15416845
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045231.GT |
150 x 150 mm |
196.98€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15426845
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045231.HB |
300 x 300 mm | N/A | ||||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Nickel Copper foil, Alloy 400 | |
Ni:Cu; 67:33 wt% | |
Foil |
1.6mm (0.062 in.) thick | |
MFCD00801098 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H351-H317
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures