Learn More
Nickel Chromium wire, 0.2mm (0.008 in.) dia., Thermo Scientific Chemicals
34.37€ - 124.00€
Identificatori chimici
CAS 11106-97-1
Formula molecolare CrNi
Molecular Weight (g/mol) 110.69
Numero MDL MFCD00673110
InChI Key VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
PubChem CID 11320920
SMILES [Cr].[Ni]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15442117
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
045057.G9
25 m
34.37€
25m
15452117
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
045057.H4
100 m
56.28€
100m
15462117
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
045057.H9
500 m Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
11106-97-1
110.69
VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
11320920
CrNi
MFCD00673110
nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
[Cr].[Ni]
Specifica
Nickel Chromium wire
11106-97-1
CrNi
nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
[Cr].[Ni]
110.69
Odorless
Wire
0.2mm (0.008 in.) dia.
Ni:Cr; 80:20 wt%
MFCD00673110
VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
chromium nickel
11320920
≈0.21g/m
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H351-H317
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures