Learn More
Nickel ammonium sulfate hexahydrate, Thermo Scientific Chemicals
46.63€ - 259.29€
Identificatori chimici
CAS | 7785-20-8 |
---|---|
Formula molecolare | Ni(NH4)2(SO4)2·6H2O |
Numero MDL | MFCD00150260 |
Sinonimo | Ammonium nickel sulfate hexahydrate |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11341849
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012519.22 |
100 g |
46.63€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11351849
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012519.36 |
500 g |
259.29€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
It is used in electroplating. Has limited use as dye mordants and is used in metal-finishing compositions. Nickel electrolyte for electroplating
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7785-20-8 | |
Ni(NH4)2(SO4)2·6H2O | |
MFCD00150260 | |
Ammonium nickel sulfate hexahydrate |
Specifica
Nickel ammonium sulfate hexahydrate | |
Green | |
Ni(NH4)2(SO4)2·6H2O | |
Ammonium nickel sulfate hexahydrate | |
394.99 (286.90 Anhydrous) | |
Green crystals |
7785-20-8 | |
Large Crystals | |
MFCD00150260 | |
Soluble in ammonium sulphate. Insoluble in alcohol. Slightly soluble in water. | |
Odorless | |
1.923 |
Sicurezza e movimentazione
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H302+H332-H317-H334-H341-H350i-H360D-H372
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 9; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 239-793-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WS6061000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures