Learn More
Nickel Aluminum
Codice prodotto. p-7050954
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Wear resistant coatings | CAS: 12635-27-7 | AlNi | 85.675 g/mol
Nickel Aluminum is used as wear resistant coatings. It is also used for the preparation of Raney™ Nickel catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12635-27-7
Formula molecolare AlNi
Molecular Weight (g/mol) 85.675
Numero MDL MFCD00167392
InChI Key NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Aluminum Nickel
PubChem CID 6336846
IUPAC Name aluminum;nickel
SMILES [Al].[Ni]
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel Aluminum
Colore Black to Gray
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Ni:Al; 50:50 wt%
Numero UN UN3208
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Odore Odorless
Sensibilità Water reactive
Forma Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel Aluminum
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .