Learn More
Nickel acetylacetonate, 96%
Codice prodotto. p-3758549 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
CAS: 3264-82-2 | C10H14NiO4 | 256.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3264-82-2
Formula molecolare C10H14NiO4
Molecular Weight (g/mol) 256.91
Numero MDL MFCD00000024
InChI Key BMGNSKKZFQMGDH-FDGPNNRMSA-L
Sinonimo nickel ii acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato nickel ii hydrate, acetylacetone nickel ii salt, bis 2,4-pentanedionato nickel ii
PubChem CID 53384569
IUPAC Name nickel(2+);(E)-4-oxopent-2-en-2-olate
SMILES [Ni++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel acetylacetonate
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 230°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 220°C (11.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (Complexometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Fieser 05,471; 06,417; 07,250; 08,42; 17,201
Indice di Merck 15, 6585
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and benzene,insoluble in ether and ligroin
Peso formulazione 256.9
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel acetylacetonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.