Learn More
Nickel, 99.9%, (trace metal basis), powder, -325 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-222166 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-02-0
Formula molecolare Ni
Molecular Weight (g/mol) 58.69
Numero MDL MFCD00011137 MFCD06798735
InChI Key PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC Name nickel
SMILES [Ni]
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel
Colore Brown-Gray
Nota nome 99.9%, -325 mesh
Punto di fusione 1455.0°C
Punti di ebollizione 2730.0°C
CAS min. % 99.85
CAS max % 100.0
Densità 8.9
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Quantità 25 g
Fieser 12,335; 13,197; 17,296
Indice di Merck 15, 6583
Peso formulazione 58.7
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Plastic bottle
Forma Fine Powder