Learn More
Nickel Electro™ Nickel 201 Dish Lids
Nickel Electro™ Nickel 201 Dish Lids are made to resist corrosive enviroments, which make it useful for maintaining product purity.
20.50€ - 24.20€
Specifica
Materiale Nickel
Tipo Dish Lid
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
12747376
Vedere i documenti
Nickel Electro™
543
60 mm
22.10€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-08-2025
Aggiungi al carrello
12787376
Vedere i documenti
Nickel Electro™
548
90 mm
24.10€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-08-2025
Aggiungi al carrello
12777376
Vedere i documenti
Nickel Electro™
546
85 mm
24.20€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 31-07-2025
Aggiungi al carrello
12737376
Vedere i documenti
Nickel Electro™
541
55 mm
20.50€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-08-2025
Aggiungi al carrello
12757376
Vedere i documenti
Nickel Electro™
544
70 mm
22.80€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-08-2025
Aggiungi al carrello
12767376
Vedere i documenti
Nickel Electro™
545
75 mm
21.10€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 99.6% nickel purity
  • Crevice free
  • High thermal and electrical conductivities
  • Low gas content
  • Low vapor pressure
  • Ideal for lab crucibles that are capable of withstanding oxidizing furnace atmospheres up to 1100°C
Specifica
Specifica
Nickel
Dish Lid