Learn More
NH4+ solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12912085 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
500 mL
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
Formula molecolare NH4+ f(N)
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium (N) - NH4+ f(N)
Imballaggio Bottle
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1 g/L
Tipo Single-component Standard Solution
Solvent or Matrix H2O
Quantità 500 mL
Titolo del prodotto
NH4+ solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher Chemical™ >