Learn More
NH4+ solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Ammonium (N) - NH4+ f(N) |
Imballaggio | Bottle |
Quantità | 250 mL |
Forma fisica | Liquid |
Concentrazione | 1 g/L |
Tipo | Single-component Standard Solution |
Solvent or Matrix | H2O |