Learn More
NFIB Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Specifica
Antigene NFIB
Concentrazione 0.18 mg/mL
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16856374
Vedere i documenti
Proteintech
16671-1-AP-20UL
20 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16846374
Vedere i documenti
Proteintech
16671-1-AP-150UL
150 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
NF-1, also designated CTF, consists of a family of CCAAT box binding proteins that stimulate DNA replication and activate transcription. Analysis of human NF-1 messenger RNA has revealed two forms of the NF-1 protein arising from an alternate splicing of a single NF-1 gene. NF-1 binds its consensus DNA element as a homodimer via an amino-terminal DNA binding domain, and activates transcription through a putatively novel, proline-rich, carboxy terminal transactivation domain. The NF-1 protein has been shown to recognize and bind the adenovirus type 2 promoter and activate transcription of herpes simplex virus thymidine kinase genes. The NF-1 consensus element has been found in the upstream promoter region of myriad eukaryotic genes, including that of Ha-Ras, alpha-globin, HSP 70, GRP 78, Histone H1, myelin basic protein and in the Xenopus laevis vitellogenin gene promoter.
Specifica
Specifica
NFIB
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
O00712, P97863
18028, 29227, 4781
NFIB Fusion Protein Ag10165
Primary
-20°C
NFIB
0.18 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CTF, HMGIC/NFIB, NF I/B, NF1 B, NFI B, NFI RED, NFIB, NFIB2, NFIB3, Nuclear factor 1 B type, Nuclear factor 1/B, nuclear factor I/B, TGGCA binding protein
Nfib
IgG
Antigen Affinity Chromatography