Learn More
Hamilton™ Neuros™ 700 Series Microliter Syringes with Removable Needle
An industry first, the Neuros accurately dispenses 50nL to 100μL of liquid through an ultrafine needle protected by a custom-designed sleeve. The Neuros minimizes injection site damage by increasing needle rigidity and delivering a microvolume of liquid to an exact location.
491.00€ - 539.44€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Calibro dell'ago 33 G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.014 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.004 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.108 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Numero dei punti dell'ago Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Numero dei punti dell'ago Prezzo Quantità e disponibilità  
12831293
Vedere i documenti
Hamilton™
65460-02
3
491.00€
Pezzo
15719418
Vedere i documenti
Hamilton™
65460-03
4
539.44€
Descrizione
  • Needle rigidity improves insertion path accuracy
  • Minimal tissue damage reduces injection variability
  • Reduced sample loss saves money and materials
  • Fine gauge needle creates smaller injection sites
  • Compatibility with most infusion pumps and stereotaxic holders means an easy integration into existing processes
Specifica
Specifica
Autoclavable
0.014 in.
0.108 mm
0.260 in.
6.6 mm
Controlled animal injections
2000 psig (137.9 bar)
115°C
5 μL
33 G
0.004 in.
0.008 in.
0.343 mm
0.210 mm
Microliter
239°F
50°F