Learn More
Thermo Scientific™ NeuCode™ Lysine-080
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
50mg
Descrizione
- Labeling efficiency: 100% label incorporation into proteins of living cells without toxicity
- Compatible: May be multiplexed with existing SILAC amino acids
- Time-saving: Not necessary to label to 100% incorporation if only using heavy amino acids
- High-quality supplements: Heavy amino acids with >98% isotope purity
Specifica
Specifica
Content And Storage | Store at room temperature. |
Tipo di etichetta | Mass Isotopes of Amino Acids |
Forma | Solid |
Tipo di prodotto finale | Molecule |
Quantità | 50 mg |
Product Type | Lysine |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ NeuCode™ Lysine-080 >