Learn More
Fisherbrand™ Cilindro di Nessler
In vetro soda-calcico. I cilindri di Nessler Fisherbrand™ sono ideali per l'analisi colorimetrica.
Marca:  Fisherbrand™ FB68960
Codice prodotto. 11922168
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For comparison of color and turbidity between liquids or solutions
  • Fixed values of 50mL or 100mL with 50mL graduation
  • Optically plane bottom provides maximum clarity for visual comparisons
  • Supplied in matched pairs to ensure uniformity in product for accuracy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
±0,4 ml
Piatto
50 ml
Nessler Tube
Glass
26 mm
150 mm