Learn More
Ansell™ Guanti per immersione in lattice di gomma naturale/neoprene neri Neotop™ serie 29-500
Ideal for use in cold conditions - neoprene maintains its superb elasticity even at low temperatures. Ansell Neotop™ 29-500 Series Neoprene Immersion Gloves protect against a wide range of acids, caustics, alcohols and many solvents.
67.25€
Specifica
Materiale parte posteriore Lattice in gomma naturale
Materiale polso Neoprene
Laboratory/Cleanroom Use
Product Type Guanti a immersione
Stile 29-500
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
11787583
Vedere i documenti
Ansell™
29500100BP
10
67.25€
12 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12475170
Vedere i documenti
Ansell™
29500110BP
11
67.25€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-07-2025
Aggiungi al carrello
11767593
Vedere i documenti
Ansell™
29500070BP
7
67.25€
12 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12455170
Vedere i documenti
Ansell™
29500090BP
9
67.25€
12 paia
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
12660822
Vedere i documenti
Ansell™
29500080BP
8
67.25€
12 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Ideal for use in cold conditions - neoprene maintains its superb elasticity even at low temperatures. Ansell Edmont™ Neotop™ 29-500 Series Neoprene Immersion Gloves protect against a wide range of acids, caustics, alcohols and many solvents.
  • Soft, comfortable and absorbant
  • Offers superior flexibility
  • Contains natural rubber
  • Much less tiring to the hands than other heavy-duty gloves
  • Flocklined in pure cotton
  • Applications include agriculture, chemical industries, oil and petrol refining, cleaning and maintenance
Specifica
Specifica
Lattice in gomma naturale
29-500
Nero
Floccatura del cotone
Acidi, sostanze caustiche, alcoli e molti solventi
Neoprene
Guanti a immersione
0.75 mm
Polsino dritto
12 paia
29-500