Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Guanti in neoprene
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Size:
piccolo
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Per scatole a guanti con aperture per guanti da 8 pollici
- Richiede anelli di bloccaggio per mantenere i guanti in posizione
Specifica
Specifica
Colore | Nero |
Materiale | In neoprene incollato |
Product Type | Guanti con manicotti |
Size | X-Large |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Scatole a guanti con porte da 8 pollici |
Quantità | Confezione da 2 |