Learn More
Standard neodimio, 1000 mg/l in 2% HNO3 (grado di affidabilità), SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
71.05€ - 148.00€
Identificatori chimici
CAS | 7440-00-8, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Formula molecolare | Nd |
Molecular Weight (g/mol) | 144.24 |
Numero MDL | MFCD00011130 |
InChI Key | QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 23934 |
ChEBI | CHEBI:33372 |
IUPAC Name | neodymium |
SMILES | [Nd] |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10613293
|
SPEX Certiprep
PLND2-2Y |
125 ml | Bottiglia in polietilene |
71.05€
125mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10315602
|
SPEX Certiprep
PLND2-2X |
500 mL | Triple-leached LDPE bottle |
148.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analyte | Concentration |
---|---|
Nd | 1000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Identificatori chimici
7440-00-8, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
144.24 | |
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:33372 | |
[Nd] |
Nd | |
MFCD00011130 | |
23934 | |
neodymium |
Specifica
Neodymium Standard | |
Il certificato di analisi riporta fino a 39 elementi a livelli ppb. | |
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. | |
Nd | |
AA, ICP | |
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N | |
[Nd] | |
2% HNO3 | |
23934 | |
Assurance |
7440-00-8, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
MFCD00011130 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation | |
Certified Reference Material | |
neodymium | |
144.24 | |
CHEBI:33372 | |
Matrix Concentration Cat. No. 2-5% HNO31000μg/mLPLND2-2Y, -2X 10,000 PLND2-3Y, -3X |
Sicurezza e movimentazione
Causes skin irritation, serious eye irritation. May cause an allergic skin reaction. Suspected of causing cancer.
missing translation for 'dotInformation' : Hazardous
Recommended Storage : Ambient
- 1000
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid
Product intended for laboratory use only