Learn More
Alfa Aesar™ Neodymium(III) titanate
Codice prodotto. 11365079
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Identificatori chimici
CAS 12058-94-5
Formula molecolare Nd2Ti2O7
Numero MDL MFCD00192342
Sinonimo Neodymium titanium oxide
Specifica
Materiale o nome chimico Neodymium(III) titanate
Quantità 25 g
Peso formulazione 496.21