Learn More
Neodymium(III) nitrate hexahydrate, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-7049104
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
CAS: 16454-60-7 | H12N3NdO15 | 438.344 g/mol
Neodymium(III) nitrate hexahydrate is used to prepare nanoparticles of neodymium oxybromide and neodymium oxide. It is also used in coloring glasses and for doping some glass lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16454-60-7
Formula molecolare H12N3NdO15
Molecular Weight (g/mol) 438.344
Numero MDL MFCD00149799
InChI Key VQVDTKCSDUNYBO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo neodymium nitrate hexahydrate, neodymium trinitrate hexahydrate, neodymium nitrate monohydrate, neodymium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, neodymium 3+ salt, hexahydrate, ksc491s0r, neodymiumnitratehexahydrate, neodymium nitrate 6-hydrate, neodymium 3+ trinitrate hexahydrate, neodymium iii nitrate hexahydrate
PubChem CID 204494
IUPAC Name neodymium(3+);trinitrate;hexahydrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Nd+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Neodymium(III) nitrate hexahydrate
Punto di fusione ∼40°C
pH 3.0 to 4.0
Forma fisica Crystalline
Quantità 50 g
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN1477
Indice di Merck 14,6450
Informazioni di solubilità Soluble in water and alcohol.
Peso formulazione 438.34 (330.25 Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Neodymium(III) nitrate hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Neodymium(III) nitrate, hexahydrate