Learn More
Neodymium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11376918
Neodymium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11376918
100 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Codice prodotto. 11376918
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013661.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13709-42-7 | F3Nd | 201.24 g/mol
Neodymium(III) fluoride, anhydrous is used extensively in the preparation and study of fluorinated glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13709-42-7
Formula molecolare F3Nd
Molecular Weight (g/mol) 201.24
Numero MDL MFCD00011135
InChI Key XRADHEAKQRNYQQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name neodymium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Nd+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Neodymium(III) fluoride
Punto di fusione 1410°C
Nota nome Anhydrous
Colore Purple
Forma fisica Crystalline Lump
Quantità 100 g
Note percentuale saggio (REO)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 201.24
Percent Purity 99.9%
Grado Reacton™
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 6.5 g/mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoX22K019 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/11/2024 Catalog Number013661.14,013661.22
Numero di lottoU09C022 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number013661.14,013661.22
Numero di lottoR01A036 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number013661.14,013661.22
Numero di lottoE05Q47A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number013661.14,013661.22
Numero di lottoQ06B029 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number013661.14,013661.22
Titolo del prodotto
Neodymium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals >