Learn More
Neodymium(III) bromide hydrate, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 29843-90-1 | Br3Nd | 383.95 g/mol
132.00€ - 262.00€
Identificatori chimici
CAS 29843-90-1
Formula molecolare Br3Nd
Molecular Weight (g/mol) 383.95
Numero MDL MFCD00748137
InChI Key LBWLQVSRPJHLEY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name neodymium(3+) tribromide
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Nd+3]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11302568
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
014606.14
25 g
132.00€
25g
11312568
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
014606.22
100 g
262.00€
100g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
29843-90-1
383.95
LBWLQVSRPJHLEY-UHFFFAOYSA-K
[Br-].[Br-].[Br-].[Nd+3]
Br3Nd
MFCD00748137
neodymium(3+) tribromide
Specifica
Neodymium(III) bromide hydrate
Crystalline
Br3Nd
LBWLQVSRPJHLEY-UHFFFAOYSA-K
neodymium(3+) tribromide
383.97 (Anhydrous)
Reacton™
29843-90-1
(REO)
MFCD00748137
[Br-].[Br-].[Br-].[Nd+3]
383.95
99.9%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-897-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Neodymium(III) bromide hydrate, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals