Learn More
Neodymium(III) acetate hydrate, 99.9% (REO)
CAS: 334869-71-5 | C6H9NdO6 | 321.37 g/mol
103.00€ - 329.00€
Identificatori chimici
CAS | 334869-71-5 |
---|---|
Formula molecolare | C6H9NdO6 |
Molecular Weight (g/mol) | 321.37 |
Numero MDL | MFCD00013040 |
InChI Key | KETUDCKOKOGBJB-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC Name | neodymium(3+) triacetate |
SMILES | [Nd+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11445370
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044587.18 |
50 g |
103.00€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11455370
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044587.30 |
250 g |
329.00€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Neodymium Acetate, mainly used for glass, crystal and capacitors. It is useful in protective lenses for welding goggles. It is also used in CRT displays to enhance contrast between reds and greens. It is highly valued in glass manufacturing for its attractive purple coloring to glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
334869-71-5 | |
321.37 | |
KETUDCKOKOGBJB-UHFFFAOYSA-K | |
[Nd+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O |
C6H9NdO6 | |
MFCD00013040 | |
neodymium(3+) triacetate |
Specifica
Neodymium (III) acetate hydrate | |
Crystalline | |
C6H9NdO6 | |
Soluble in water,moderately soluble in strong mineral acids. | |
[Nd+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
321.37 | |
99.9% |
334869-71-5 | |
(REO) | |
MFCD00013040 | |
KETUDCKOKOGBJB-UHFFFAOYSA-K | |
neodymium(3+) triacetate | |
321.38 (Anhydrous) |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures