Learn More
Dr.Weigert™ Detergente FLA Neodisher™
Neodisher LaboClean FLA - Alkaline detergent, liquid concentrate for the automated cleaning of commonly used laboratory utensils (in medical, biological, microbiological, chemical, food, pharmaceutical, ... ). Removes stubborn oily residues and other organic residues, e.g. fats, oils, starch, residues of felt-tip pens
97.80€ - 128.00€
Specifica
Product Type | Neodisher FLA |
---|---|
Forma | Liquid |
pH | 12.3 to 12.8 |
Sterilità | Non-sterile |
Tipo di contenitore | Cestello |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11758373
|
Dr.Weigert™
411230 |
10 l |
128.00€
10L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11768373
|
Dr.Weigert™
411233 |
5 l |
97.80€
5L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Alkaline detergent, liquid concentrate
- neodisher LaboClean FLA is used for cleaning in washer disinfection
- Free of phosphates, surfactants and active chlorine
- Removes organic residues, especially suitable for cleaning animal cages for mice or rats made of polysulfone, polycarbonate, polyetherimide, polyphenylsulfone or stainless steel
- Dosage of between 2-6 mL/L
Specifica
Neodisher FLA | |
12.3 to 12.8 | |
Cestello |
Liquid | |
Non-sterile | |
Rimuove residui ostinati di olio e altri residui organici |
Sicurezza e movimentazione
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: potassium hydroxide