Learn More
Thermo Scientific™ NdeI
The NdeI restriction enzyme recognizes CA^TATG sites and cuts best at 37°C in O buffer (Isoschizomers: FauNDI).
43.35€ - 272.00€
Specifica
Concentrazione 10 U/μL
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10704491
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
ER0581
500 U
43.35€
500 unità
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10160740
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
ER0585
4,000 units
272.00€
4000 unità
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10818810
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
ER0582
2,500U
189.00€
2500 unità
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Conventional restriction endonucleases are a large collection of high quality restriction enzymes, optimized to work in one of the buffers of the Five Buffer System. In addition, the universal Tango buffer is provided for convenience in double digestions. All of the enzymes exhibit 100% activity in the recommended buffer and reaction conditions. To ensure consistent performance, Thermo Scientific restriction enzyme reaction buffers contain premixed BSA, which enhances the stability of many enzymes and binds contaminants that may be present in DNA preparations.
Highlights
  • Superior quality – stringent quality control and industry leading manufacturing process
  • Convenient color-coded Five Buffer System
  • Includes universal Tango buffer for double-digestions
  • BSA premixed in reaction buffers
  • Wide selection of restriction endonuclease specificities
Specifica
Specifica
10 U/μL