Learn More
B7-H6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen PA554991
Codice prodotto. 15712921
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Immunogen sequence: TPLNDNVTIF CNIFYSQPLN ITSMGITWFW KSLTFDKEVK VFEFFGDHQE AFRPGAIVSP WRLKSGDASL RLPGIQLEEA GEYRCEVVVT PLKAQGTVQL EVVASPASRL LLDQVGMKEN EDKYMCESSG FY Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 27%, Rat - 28%.
Triggers NCR3-dependent natural killer cell activation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
B7-H6
Polyclonal
Unconjugated
NCR3LG1
Natural cytotoxicity triggering receptor 3 ligand 1, B7 homolog 6, B7-H6, NCR3LG1, B7H6
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
374383
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q68D85
NCR3LG1
Recombit protein corresponding to Human NCR3LG1
100 μL