Learn More
NCK2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | NCK2 |
---|---|
Concentrazione | 0.3 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16896433
|
Proteintech
10206-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16886433
|
Proteintech
10206-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The NCK family of SH2/SH3 adaptor proteins consists of two members, NCK1 and NCK2, which couple tyrosine kinase signaling, including the EGF and PDGF receptor-pathways, to downstream signaling proteins. The NCK2 protein binds human PDGFR-b (Tyr-1009); overexpression of NCK2 inhibits PDGF-induced membrane ruffling and lamellipod formation.Specifica
NCK2 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O43639, O55033 | |
17974, 316369, 8440 | |
NCK2 Fusion Protein Ag0262 | |
Primary | |
-20°C | |
NCK2 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Cytoplasmic protein NCK2, GRB4, Nck 2, NCK adaptor protein 2, NCK2, NCKbeta | |
Nck2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |