Learn More
Deutsch Neumann™ Dispositivo di riempimento sicuro Flip per pipette in gomma naturale
Reduces the risks of pipetting when handling toxic, corrosive, bacteria contaminated or bad smelling liquids. Deutsch Neumann™ The Flip™ Safety Pipette Fillers are manufactured from natural rubber.
4.70€ - 4.85€
Specifica
Materiale Natural Rubber
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
10436511
Vedere i documenti
Deutsch Neumann™
4710021
Green
4.85€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-07-2025
Aggiungi al carrello
10473194
Vedere i documenti
Deutsch Neumann™
4710001
Red
4.70€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Only two operating points
  • Evacuate via the new automatic valve
  • Available in a range of colors
  • One-handed design is the simplest safety pipette filler available
  • Ability to clean inside of bulb by removing patented valve and rinsing out
Specifica
Specifica
Natural Rubber