Learn More
Thermo Scientific™ National Unassembled Certified™ Vial Kits
Thermo Scientific™ National Unassembled Certified Vial Kits provide extra assurance that time after time, the product upholds rigorous manufacturing standards.
Marca:  Thermo Scientific™ CERT400092W
Codice prodotto. 11981543
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ National Unassembled Certified Vial Kits provide extra assurance that time after time, the product upholds rigorous manufacturing standards.
  • Fully lot tested for HPLC and GC analysis
  • Certificate of Conformance in every pack
  • Bonded caps to prevent septa push-through
  • Clear Type 1, 33 expansion borosilicate glass or amber Type 2, 51 expansion borosilicate glass
  • Available with or without ID patch
  • Fixed micro vials or inserts for limited-volume sampling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Certified Target DP 2mL Clear I-D Vial, 9mm Screw Thread
PTFE, Silicone
PTFE/Silicone
Tappo a vite
Clear
2 mL
PTFE, Silicone
9-425