Learn More
Thermo Scientific™ National Target™ Snap-It™ Kits
Thermo Scientific™ National Target Snap-It Convenience Kits provide vials and Snap-it caps with prefitted septa in storage trays.
47.13€ - 61.58€
Specifica
Volume (sistema metrico) 2 mL
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Marking Spot Colore chiusura Colore Setto Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Marking Spot Colore chiusura Colore Setto Prezzo Quantità e disponibilità  
10281135
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
C4011-72W
Clear Clear PTFE/Red Rubber Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12413798
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
C4011-74
No Clear Clear PTFE/Silicone, Pre-slit Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12433798
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
C4011-74W
Clear Clear PTFE/Silicone, Pre-slit Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ National Target Snap-It Convenience Kits provide vials and Snap-it caps with prefitted septa in storage trays.
  • 2mL,12 × 32mm vials
  • Choice of vial and preassembled seals with septa
  • Packaged in two compartment benchtop storage trays
  • Include matched quantities of vials and Snap-It caps with prefitted septa
  • All items remain dust-free
Specifica
Specifica
2 mL