Learn More
Thermo Scientific™ National Target™ Assembled Vial, Cap and Septum Kits
Thermo Scientific™ National Target Assembled Vial Kits include vials with pre-attached caps and septa, all packaged in convenient trays or polybags.
68.55€ - 72.85€
Codice del prodotto | Marca | Marking Spot | Colore chiusura | Setto | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Marking Spot | Colore chiusura | Setto | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12463608
|
Thermo Scientific™
C4010-018 |
No | Light Blue | PTFE/Silicone, Pre-slit | Clear |
71.05€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12433628
|
Thermo Scientific™
C4010-17A |
No | Light Blue | Red PTFE/White Silicone | Amber | N/A | ||||||
12453628
|
Thermo Scientific™
C4010-17AW |
Sì | Light Blue | Red PTFE/White Silicone | Amber | N/A | ||||||
12463628
|
Thermo Scientific™
C4010-17BLK |
No | Black | Red PTFE/White Silicone | Clear | N/A | ||||||
Descrizione
Thermo Scientific™ National Target Assembled Vial Kits include vials with pre-attached caps and septa, all packaged in convenient trays or polybags.
- Assembled kits include 100 vials with pre-attached caps and septa
- Packaged in convenient vial trays with clear covers or in polybags
- Vial trays are stackable for easy storage
- Vial trays hold vials upright for easy filling and maintaining sample order
Specifica
Glass |