Learn More
Thermo Scientific™ National Microvolume Inserts for 8 x 40mm Shell Vials
Thermo Scientific™ National Microvolume Inserts are available in pulled point or precision point design to suit various application needs.
Marca:  Thermo Scientific™ C4015-536
Codice prodotto. 12420208
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ National Microvolume Inserts are available in pulled point or precision point design to suit various application needs.
  • Polyspring™ inserts feature a polyethylene spring to center the bottom of the insert and to provide a cushion against needle contact
  • Precision point inserts permit maximum sample extraction
  • Use metal spring with inserts that lack the Polyspring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
275 μL
Pulled Point Tip
National
8 x 40 mm Shell Vials