Learn More
Thermo Scientific™ National Headspace Vials
Thermo Scientific™ National Headspace Vials meet or exceed OEM specifications.
78.15€ - 121.00€
Specifica
Materiale | Glass |
---|---|
Stile collo | Beveled |
Stile della base | Flat Bottom |
Tipo di chiusura | Tappo a capsula |
Dimensione chiusura | 20 mm |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12470298
|
Thermo Scientific™
C4020-S10 |
10 mL |
78.15€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12480298
|
Thermo Scientific™
C4020-S20 |
20 mL |
121.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Thermo Scientific™ National Headspace Vials meet or exceed OEM specifications.
- Type 1 borosilicate glass
- Clear glass vials with 20mm crimp seal finish are designed to fit most headspace autosamplers
- Flat bottom vials maximize heating efficiency when used with bottom
- Round bottom vials are more easily handled by robotic arms that lift the vial from the tray
- Round bottom vials distribute the internal pressure created at high temperatures across the glass surface
- Beveled edge finish features a sturdy rim that presses into the septum for a more effective seal
Compatibility
- Flat bottom vials feature a longer neck for fit with Carlo Erba™ and Agilent™ units
- Round bottom vials are designed for Perkin Elmer™, Tekmar™ and Varian™ units
Specifica
Glass | |
Flat Bottom | |
20 mm |
Beveled | |
Tappo a capsula | |
Carlo Erba™ and Agilent™ Units |