Learn More
Thermo Scientific™ National Glass Screw-Thread Sample Vials with Open-Top Caps and Septa
Thermo Scientific™ National Glass Screw-Thread Sample Vials with Open-Top Caps and Septa include shrink-wrapped vials and separately packaged caps and septa.
159.33€ - 168.00€
Specifica
Colore Amber
Materiale Glass
Setto PTFE/Silicone
Tipo di chiusura Screw Cap (Open-top) with Septum
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Prezzo Quantità e disponibilità  
12458666
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
B7990-3A
8 mL 60 mm 17 mm
159.33€
pezzi 200
Spedizione stimata: 25-06-2025
Aggiungi al carrello
12478666
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
B7990-4A
16 mL 70 mm 21 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ National Glass Screw-Thread Sample Vials with Open-Top Caps and Septa include shrink-wrapped vials and separately packaged caps and septa.
  • Unassembled convenience kits
  • 51A amber glass
  • Eliminate leaching of ions
  • Provide consistent pH for duration of sample storage life
  • With polypropylene open top screw caps and PTFE/silicone septa
  • Convenient packaging for storerooms or laboratory cabinets
Specifica
Specifica
Amber
Glass
PTFE/Silicone
Screw Cap (Open-top) with Septum