Learn More
Sampling Systems™ Narrow Sampler Cleaning Brushes
Ensure that the sampler is properly cleaned in order to prevent cross contamination. Sampling Systems™ Narrow Sampler Cleaning Brushes are a range of brushes that are ideal for cleaning both stainless steel and plastic samplers.
25.55€ - 44.65€
Specifica
Product Type Cleaning Brush
Materiale maniglia Aluminum
Tipo di punta Narrow
Diametro (sistema metrico) setole 14 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tubes with 7 to 14mm Diameter
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15142818
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8020N-1100
1100 mm
31.90€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
15839411
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8020N-1600
1600 mm
38.30€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
15849411
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8020N-2100
2100 mm
44.65€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
15859411
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8020N-600
600 mm
25.55€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Hygienic nylon brushes
  • Robust aluminum handle
  • Narrow brush shape
Specifica
Specifica
Cleaning Brush
Narrow
Tubes with 7 to 14mm Diameter
Aluminum
14 mm