Learn More
NARG1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | NARG1 |
---|---|
Concentrazione | 0.29 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16862475
|
Proteintech
23845-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16852475
|
Proteintech
23845-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
N-alpha-acetyltransferase 15, NatA auxiliary subunit also known as gastric cancer antigen Ga19 (GA19), NMDA receptor-regulated protein 1 (NARG1), and Tbdn100 is a protein that in humans is encoded by the NAA15 gene.NARG1 is the auxiliary subunit of the NatA (Nalpha-acetyltransferase A) complex. This NatA complex can associate with the ribosome and catalyzes the transfer of an acetyl group to the Nalpha-terminal amino group of proteins as they emerge from the exit tunnel.Specifica
NARG1 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9BXJ9 | |
80155 | |
NARG1 Fusion Protein Ag20842 | |
Primary | |
-20°C | |
NAA15 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Ga19, Gastric cancer antigen Ga19, N terminal acetyltransferase, NAA15, NARG1, NATH, Protein tubedown 1, TBDN100 | |
NAA15 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |