Learn More
Naphthalene, 99%
Codice prodotto. p-3737045 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
5kg
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24112” to get your promotional price
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24112” to get your promotional price
CAS: 91-20-3 | C10H8 | 128.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-20-3
Formula molecolare C10H8
Molecular Weight (g/mol) 128.17
Numero MDL MFCD00001742
InChI Key UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo naphthalin, naphthene, camphor tar, tar camphor, white tar, albocarbon, naphthaline, moth flakes, moth balls, naphtalene
PubChem CID 931
ChEBI CHEBI:16482
IUPAC Name naphthalene
SMILES C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Naphthalene
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 79.0°C to 82.0°C
Colore White
Densità 0.9900g/mL
Punti di ebollizione 218.0°C
Punto d'infiammabilità 78°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C10H8
Quantità 250 g
Beilstein 05,IV,164
Indice di Merck 15,6455
Gravità specifica 0.99
Informazioni di solubilità Solubility in water: 30mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,,very soluble in acetone,chloroform,ether,,benzene,toluene,carbon disulfide
Peso formulazione 128.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Flakes, Crystals, Tablets, Balls or Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Naphthalene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/