Learn More
Cytiva NAB Nanosep™ Centrifugal Devices for Nucleic Acid Isolation
The Nucleic Acid Binding Nanosep spin device is designed for the specific purpose of extracting, isolating and purifying genomic DNA (gDNA), RNA and plasmid DNA (pDNA) from various starting materials such as bacteria, yeast, mammalian cultured cells, and plants, for molecular research applications.
49.30€ - 182.00€
Specifica
Descrizione | EFA: 0.3 cm2 |
---|---|
Materiale (membrana) | Glass Fiber |
Sterilità | Non-sterile |
Materiale alloggiamento | Polypropylene |
Volume (sistema metrico) | 50 to 500 μL |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17154801
|
Cytiva
ODNABC33 |
24/Pk. |
49.30€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17164801
|
Cytiva
ODNABC34 |
100/Pk. |
182.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Don't let left-over reagents go to waste, use them with the Nucleic Acid Binding™ universal spin device. This centrifugal device can also be used with buffers prepared inhouse or off-the-shelf. A variety of protocols are available to download for different starting materials.
Downstream Applications:
Purified Plasmid DNA
- Restriction digest
- Cloning
- Sanger sequencing
Purified Genomic DNA
- qPCR
- Next Generation Sequencing
Purified Total RNA
- RT-PCR
- cDNA library construction
This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications.
Specifica
EFA: 0.3 cm2 | |
Non-sterile | |
50 to 500 μL |
Glass Fiber | |
Polypropylene |