Learn More
Macherey-Nagel™ Nano-SIL NH2/UV254 HPTLC Plate
Specifica
Materiale Nano-SIL NH2
Dimensione particelle 2 to 10 μm
Dimensione del poro 60 Å
Quantità 25 Pk.
Tipo HPTLC Plate
Visualizza altre specifiche
Specifica
Nano-SIL NH2
60 Å
HPTLC Plate
Vitamins, Sugars, Steroids, Purine Derivatives, Xanthines, Phenols, Nucleotides and Pesticides
∼500 m2/g
2 to 10 μm
25 Pk.
UV254
0.75 mL/g
0.2 mm