Learn More
Macherey-Nagel™ Nano-SIL CN/UV254 HPTLC Plate
Specifica
Materiale | Nano-SIL CN |
---|---|
Dimensione particelle | 2 to 10 μm |
Dimensione del poro | 60 Å |
Quantità | 25 Pk. |
Tipo | HPTLC Plate |
Specifica
Nano-SIL CN | |
60 Å | |
HPTLC Plate | |
Steroid Hormones, Phenols, Preservatives | |
∼500 m2/g |
2 to 10 μm | |
25 Pk. | |
UV254 | |
0.75 mL/g | |
0.2 mm |