Learn More
Macherey-Nagel™ Nano Durasil-20 TLC Plate
Specifica
Materiale | Nano Durasil-20 |
---|---|
Dimensione particelle | 2 to 10 μm |
Dimensione del poro | 60 Å |
Tipo | TLC Plate |
Volume dei pori | 0.75 mL/g |
Specifica
Nano Durasil-20 | |
60 Å | |
0.75 mL/g | |
0.2 mm |
2 to 10 μm | |
TLC Plate | |
∼500 m2/g |