Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Bottles Made of Teflon™ FEP with Closure
Perform trace metal analysis and organic solvent applications with temperature and chemical-resistant Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Bottles Made of Teflon™ FEP with Closure.
109.62€ - 933.00€
Specifica
Colore Naturale, traslucido
Descrizione Bottiglia a imboccatura larga
Da utilizzare con (applicazione) Storage, Transportation ​
Materiale Teflon FEP
Sterilità Non sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
10120201
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
2100-0008
250 ml 43 mm
132.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15931481
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
2100-0016
500 ml 48 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10058230
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
2100-0016
500 ml 48 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11321634
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
2100-0032
1 l 53 mm
933.00€
pezzi 4
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Perform trace metal analysis and organic solvent applications with temperature and chemical-resistant Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Bottles Made of Teflon™ FEP with Closure. These all-fluoropolymer bottles are autoclavable and can be rigorously cleaned in boiling nitric acid.
Features:
  • Clear
  • Withstand temperatures from -105°C (-157°F)
  • Tefzel™ ETFE caps included
  • Leakproof†
Warranty: 90 days
Note: Before autoclaving, completely disengage threads or remove closure
Specifica
Specifica
Naturale, traslucido
Storage, Transportation ​
Non sterile
Natural, translucent
Autoclavable
Rotondo
Tefzel™ ETFE
Bottiglia a imboccatura larga
Teflon FEP
-100°C to 260°C
Larga
Wide Mouth Bottle
Screw Cap
Documenti
Product Certifications
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.