Learn More
Thermo Scientific™ Contenitori Nalgene™ in PMP con imboccatura larga e pareti dritte, tappo a vite in polipropilene bianco
I contenitori in PMP con qualità museale offrono protezione da rotture e contaminazioni grazie alla perdita di formaldeide pari al 2% l'anno.
Marca: Thermo Scientific™ 2117-0125
32.50 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
I vasetti in PMP a imboccatura larga e pareti dritte con tappo a vite in polipropilene bianco Thermo Scientific™ Nalgene™ garantiscono la protezione da rotture e contaminazioni. Questi vasetti con eccellente qualità museale offrono una buona trasparenza e un'eccellente resistenza chimica. Sono più leggeri di quelli in vetro e sono caratterizzati da una perdita di formaldeide pari a solo il 2% l'anno.
Features:- 125mL to 1L jars have white polypropylene closures with recessed tops for stacking.
- Good clarity with excellent chemical resistance make these jars versatile in your lab.
- Straight sides provide full-access and complete sample retrieval.
- 125 and 250mL sizes fit Osterizer™ and other blenders that have Mason Jar threads.
- They are not liquid leakproof, not recommended for liquid transport.
Note:
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
Specifica
4 oz., 125 mL | |
4 once | |
2.5 inch | |
64 mm | |
PMP | |
4 | |
Clear | |
Rotondo | |
Jar | |
Polipropilene | |
64 mm |
125 ml | |
Trasparente | |
2.5 in. | |
Screw Closure | |
24 | |
1.28 kg | |
Larga | |
74 mm | |
2.9 in. | |
70 mm | |
A vite |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.